Läs mer
o-Xylene, TRC
Produktkod. 30453050
Change view
Kvantitet:
250 mL
Produktkod. Kvantitet
30453050 250 mL
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 30453050 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCX749405250ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)
CAS 95-47-6
Molekylformel C8H10
Kvantitet 250 mL
Synonym Benzene','1,2-dimethyl-, o-Xylene (8CI), 1,2-Dimethylbenzene, 1,2-Xylene, 2-Methyltoluene, 3,4-Dimethylbenzene, NSC 60920, Orthoxylene, o-Dimethylbenzene, o-Methyltoluene, o-Xylol, ortho-Xylene
InChI formel InChI=1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
LEDER Cc1ccccc1C
IUPAC-namn 1,2-xylen
Molekylvikt (g/mol) 106.16
Formel vikt 106.08