Läs mer
o-Xylylene dibromide, 97%
Produktkod. 11443467
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443467 100 g 100g
11423467 5 g 5g
11433467 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443467 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17241.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 91-13-4 | C8H8Br2 | 263.96 g/mol
1,2-bis(brommetyl)bensen används vid syntesen av isotioureas involverade i hämningen av humana kväveoxidsyntaser. Används även vid syntes av tridentata karbenligander.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,2-bis(brommetyl)bensen används vid syntes av isotioureas involverade i hämningen av humana kväveoxidsyntaser. Används även vid syntes av tridentata karbenligander.
Löslighet
Löslighet i toluen är nästan transparent och etanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-13-4
Molekylformel C8H8Br2
Molekylvikt (g/mol) 263.96
MDL-nummer MFCD00000175
InChI-nyckel KGKAYWMGPDWLQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis bromomethyl benzene, o-xylylene dibromide, alpha,alpha'-dibromo-o-xylene, benzene, 1,2-bis bromomethyl, o-bis bromomethyl benzene, o-xylylene bromide, 1,2-dibenzyl bromide, alpha,alpha'-dibromo-o-xylol, a,a'-dibromo-o-xylene, ccris 1776
PubChem CID 66665
IUPAC-namn 1,2-bis(brommetyl)bensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CBr)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Xylylene dibromide
Smältpunkt 92°C to 96°C
Densitet 1.96
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 637159
Formel vikt 263.96
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.