Läs mer
o-Xylylene dichloride, 98%
Produktkod. 11484134
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484134 50 g 50g
11494134 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11484134 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12500.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 612-12-4 | C8H8Cl2 | 175.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 612-12-4
Molekylformel C8H8Cl2
Molekylvikt (g/mol) 175.05
MDL-nummer MFCD00000903
InChI-nyckel FMGGHNGKHRCJLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis chloromethyl benzene, o-xylylene dichloride, alpha,alpha'-dichloro-o-xylene, o-bis chloromethyl benzene, benzene, 1,2-bis chloromethyl, ccris 1773, o-xylene, alpha,alpha'-dichloro, benzene, 1,2-dichloromethyl, .alpha.,.alpha.'-dichloro-o-xylene, o-xylylenchlorid
PubChem CID 11919
IUPAC-namn 1,2-bis(klormetyl)bensen
LEDER ClCC1=CC=CC=C1CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Xylylene dichloride
Smältpunkt 53°C to 57°C
Kokpunkt 246°C
Flampunkt 107°C (224°F)
Odör Pungent
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2928
Beilstein 2043675
Formel vikt 175.06
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.