Läs mer
O151 (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromobenzoic Acid 2-Cyclohexylidenehydrazide |
| CAS | 304478-23-7 |
| Molekylformel | C13 H15 Br N2 O |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | O151 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15BrN2O/c14-11-8-6-10(7-9-11)13(17)16-15-12-4-2-1-3-5-12/h6-9H,1-5H2,(H,16,17) |
| LEDER | Brc1ccc(cc1)C(=O)NN=C2CCCCC2 |
| IUPAC-namn | 4-bromo-N-(cyclohexylideneamino)benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 295.18 |
| Formel vikt | 294.0368 |