missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
O4-Desacetyl Vinblastinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O4-Desacetyl Vinblastinic Acid |
| CAS | 60223-75-8 |
| Molekylformel | C43H54N4O8 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | O4-Deacetyl-Vincaleukoblastin-23-oic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C43H54N4O8/c1-6-39(52)21-25-22-42(38(51)55-5,33-27(13-17-46(23-25)24-39)26-11-8-9-12-30(26)44-33)29-19-28-31(20-32(29)54-4)45(3)35-41(28)15-18-47-16-10-14-40(7-2,34(41)47)36(48)43(35,53)37(49)50/h8-12,14,19-20,25,34-36,44,48,52-53H,6-7,13,15-18,21-24H2,1-5H3,(H,49,50)/t25-,34-,35+,36+,39-,40+,41?,42-,43-/m0/s1 |
| LEDER | CC[C@]1(O)CC2CN(CCc3c([nH]c4ccccc34)C(C2)(C(=O)OC)c5cc6c(cc5OC)N(C)[C@H]7[C@](O)([C@H](O)[C@]8(CC)C=CCN9CC[C@]67[C@H]89)C(=O)O)C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 754.91 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?