Läs mer
O4-Ethylthymine, TRC
Produktkod. 30383730
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30383730 50 mg
1 options
Produktkod. 30383730 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE92702050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O4-Ethylthymine
CAS 10557-55-8
Molekylformel C7H12N2O2
Kvantitet 50 mg
Synonym 4-Ethoxy-5-methyl- 2(1H)-pyrimidinone, 4-Ethoxy-5-methyl-2(1H)-pyrimidinone, O4-Ethylthymine
InChI formel InChI=1S/C7H12N2O2/c1-3-11-6-5(2)4-8-7(10)9-6/h4,6H,3H2,1-2H3,(H2,8,9,10)
LEDER O=C1NC(C(C)=CN1)OCC
IUPAC-namn 4-ethoxy-5-methyl-3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one
Molekylvikt (g/mol) 156.18
Formel vikt 156.09