Läs mer
O4I1, MedChemExpress
Beskrivning
O4I1 is as a potent Oct3/4 inducer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O4I1 |
| CAS | 175135-47-4 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H15NO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 38 mg/mL (150.02 mM) |
| LEDER | N#CCC1=CC=C(OCC2=CC=C(OC)C=C2)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.3 |
| Formel vikt | 253.3 |
| Visa mer |