missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
O4I2, MedChemExpress
Beskrivning
O4I2 is a potent Oct3/4 inducer. O4I2 induces the expression of pluripotent-associated genes Lin28, Sox2 and Nanog, and suppresses Rex1.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O4I2 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 165682-93-9 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H11ClN2O2S |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 42 mg/mL (148.54 mM) |
| LEDER | O=C(C1=CSC(NC2=CC=C(Cl)C=C2)=N1)OCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.75 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?