missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

O5'-Succinylvitamin B12, TRC

Produktkod. 30410714
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30410714 25 mg
30425026 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30410714 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS69218025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material O5'-Succinylvitamin B12
CAS 55729-45-8
Analyt- eller komponentnamn O5'-Succinylvitamin B12
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C67 H92 Co N 14 O17 P
Synonym Co-(cyano-κC)-cobinamide Dihydrogen Phosphate (Ester) Inner Salt, 3'-Ester with [1-[5-O-(3-Carboxy-1-oxopropyl)-α-D-ribofuranosyl]-5,6-dimethyl-1H-benzimidazole-κN3]
InChI formel InChI=1S/C66H94N13O17P.CN.Co/c1-31-22-41-42(23-32(31)2)79(30-74-41)61-56(90)57(43(94-61)29-93-53(89)19-18-52(87)88)96-97(91,92)95-33(3)28-73-51(86)20-21-63(8)39(24-48(70)83)60-66(11)65(10,27-50(72)85)38(14-17-47(69)82)55(78-66)35(5)59-64(9,26-49(71)84)36(12-15-45(67)80)40(75-59)25-44-62(6,7)37(13-16-46(68)81)54(76-44)34(4)58(63)77-60;1-2;/h22-23,25,30,33,36-39,43,56-57,60-61,90H,12-21,24,26-29H2,1-11H3,(H16,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,91,92);;/q;-1;+3/p-2
Lösningstyp Neat
LEDER CC1CNC(=O)CCC2(C)C(CC(=O)N)C3C4(C)C(C)(CC(=O)N)C(CCC(=O)N)C5=N4[Co+3]67([C-]#N)(N8=CN(C9OC(COC(=O)CCC(=O)O)C(OP(=O)([O-])O1)C9O)c%10cc(C)c(C)cc8%10)N%11=C(C=C%12C(C)(C)C(CCC(=O)N)C(=N6%12)C(=C2[N-]37)C)C(CCC(=O)N)C(C)(CC(=O)N)C%11=C5C
Industry Type Forensics
Molekylvikt (g/mol) 1455.44
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 1454.5834
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.