missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
O5'-Succinylvitamin B12, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O5'-Succinylvitamin B12 |
| CAS | 55729-45-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | O5'-Succinylvitamin B12 |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C67 H92 Co N 14 O17 P |
| Synonym | Co-(cyano-κC)-cobinamide Dihydrogen Phosphate (Ester) Inner Salt, 3'-Ester with [1-[5-O-(3-Carboxy-1-oxopropyl)-α-D-ribofuranosyl]-5,6-dimethyl-1H-benzimidazole-κN3] |
| InChI formel | InChI=1S/C66H94N13O17P.CN.Co/c1-31-22-41-42(23-32(31)2)79(30-74-41)61-56(90)57(43(94-61)29-93-53(89)19-18-52(87)88)96-97(91,92)95-33(3)28-73-51(86)20-21-63(8)39(24-48(70)83)60-66(11)65(10,27-50(72)85)38(14-17-47(69)82)55(78-66)35(5)59-64(9,26-49(71)84)36(12-15-45(67)80)40(75-59)25-44-62(6,7)37(13-16-46(68)81)54(76-44)34(4)58(63)77-60;1-2;/h22-23,25,30,33,36-39,43,56-57,60-61,90H,12-21,24,26-29H2,1-11H3,(H16,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,91,92);;/q;-1;+3/p-2 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC1CNC(=O)CCC2(C)C(CC(=O)N)C3C4(C)C(C)(CC(=O)N)C(CCC(=O)N)C5=N4[Co+3]67([C-]#N)(N8=CN(C9OC(COC(=O)CCC(=O)O)C(OP(=O)([O-])O1)C9O)c%10cc(C)c(C)cc8%10)N%11=C(C=C%12C(C)(C)C(CCC(=O)N)C(=N6%12)C(=C2[N-]37)C)C(CCC(=O)N)C(C)(CC(=O)N)C%11=C5C |
| Industry Type | Forensics |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?