Läs mer
O6-[4-(Trifluoroacetamidomethyl)benzyl]guanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O6-[4-(Trifluoroacetamidomethyl)benzyl]guanine |
| CAS | 680622-70-2 |
| Molekylformel | C15 H13 F3 N6 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13F3N6O2/c16-15(17,18)13(25)20-5-8-1-3-9(4-2-8)6-26-12-10-11(22-7-21-10)23-14(19)24-12/h1-4,7H,5-6H2,(H,20,25)(H3,19,21,22,23,24) |
| LEDER | Nc1nc(OCc2ccc(CNC(=O)C(F)(F)F)cc2)c3nc[nH]c3n1 |
| IUPAC-namn | N-[[4-[(2-amino-9H-purin-6-yl)oxymethyl]phenyl]methyl]-2,2,2-trifluoroacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 366.3 |
| Formel vikt | 366.1052 |