missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
O6-Benzyl-2'-deoxyguanosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O6-Benzyl-2'-deoxyguanosine |
| CAS | 129732-90-7 |
| Molekylformel | C17H19N5O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2'-Deoxy-6-O-(phenylmethyl)guanosine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19N5O4/c18-17-20-15-14(16(21-17)25-8-10-4-2-1-3-5-10)19-9-22(15)13-6-11(24)12(7-23)26-13/h1-5,9,11-13,23-24H,6-8H2,(H2,18,20,21)/t11-,12+,13+/m0/s1 |
| LEDER | Nc1nc(OCc2ccccc2)c3ncn([C@H]4C[C@H](O)[C@@H](CO)O4)c3n1 |
| IUPAC-namn | (2R,3S,5R)-5-(2-amino-6-phenylmethoxypurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 357.36 |
| Formel vikt | 357.1437 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?