Läs mer
O6-Benzyl Guanosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O6-Benzyl Guanosine |
| CAS | 4552-61-8 |
| Molekylformel | C17H19N5O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | O6-Benzylguanosine, 2-Amino-6-(benzyloxy)-9-β-D-ribofuranosyl-purine, 6-O-(Phenylmethyl)guanosine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19N5O5/c18-17-20-14-11(15(21-17)26-7-9-4-2-1-3-5-9)19-8-22(14)16-13(25)12(24)10(6-23)27-16/h1-5,8,10,12-13,16,23-25H,6-7H2,(H2,18,20,21)/t10-,12-,13-,16-/m1/s1 |
| LEDER | C1=CC=C(C=C1)COC2=NC(=NC3=C2N=CN3[C@H]4[C@@H]([C@@H]([C@H](O4)CO)O)O)N |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5R)-2-(2-amino-6-phenylmethoxypurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 373.36 |
| Formel vikt | 373.1386 |