Läs mer
O6-bensylguanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15496748
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15496748 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 15496748 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60274.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19916-73-5 | C12H11N5O | 241.25 g/mol
O6-bensylguanin är ett effektivt substrat och effektiv inaktiverare av DNA-alkyltransferas. O6-Benzylguanine är en hämmare av MGMT. Det används också som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
O6-bensylguanin är ett effektivt substrat och effektiv inaktiverare av DNA-alkyltransferas. O6-Benzylguanine är en hämmare av MGMT. Det används också som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, farmak
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O6-Benzylguanine
CAS 19916-73-5
Molekylformel C12H11N5O
MDL-nummer MFCD00269931
Kvantitet 250 mg
Synonym o6-benzylguanine, 6-o-benzylguanine, 6-benzyloxy-7h-purin-2-amine, o 6-benzylguanine, 2-amino-6-benzyloxypurine, 6-benzyloxy-9h-purin-2-amine, o 6-bgua, 6-benzyloxy guanine, 2-amino-6-benzyloxy purine, 6-benzyloxyguanine
Löslighetsinformation Soluble in methanol (20mg/ml),and aqueous alkali (Heated).
InChI-nyckel KRWMERLEINMZFT-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC1=NC(OCC2=CC=CC=C2)=C2NC=NC2=N1
IUPAC-namn 6-fenylmetoxi-7H-purin-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 241.25
PubChem CID 4578
Formel vikt 241.25
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.