missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

O6-Methyl-7,8-dihydro-6-isomorphine, TRC

Produktkod. 30475350
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30475350 1 mg
30466728 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30475350 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3021501MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 63732-74-1
Molekylformel C18H23NO3
Molekylvikt (g/mol) 301.38
Synonym 6beta-Tetrahydrooripavine, (5alpha,6beta)-4,5-epoxy-6-methoxy-17-methyl-Morphinan-3-ol
IUPAC-namn (4R,7R,7aR,12bS)-7-methoxy-3-methyl-2,4,4a,5,6,7,7a,13-octahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-9-ol
LEDER CO[C@@H]1CCC2[C@H]3Cc4ccc(O)c5O[C@@H]1[C@]2(CCN3C)c45

Specifikationer

Kemiskt namn eller material O6-Methyl-7,8-dihydro-6-isomorphine
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C18H23NO3/c1-19-8-7-18-11-4-6-14(21-2)17(18)22-16-13(20)5-3-10(15(16)18)9-12(11)19/h3,5,11-12,14,17,20H,4,6-9H2,1-2H3/t11?,12-,14-,17+,18+/m1/s1
Formel vikt 301.1678
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.