Läs mer
OABK hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
OABK hydrochloride is a small-molecule switch that can be used to control protein activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | OABK hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1984862-48-7 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H20ClN5O4 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (69.87 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | N[C@@H](CCCCNC(OCC1=CC=CC=C1N=[N+]=[N-])=O)C(O)=O.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 357.79 |
| Visa mer |