Läs mer
OAC1, MedChemExpress
Beskrivning
OAC1 is a Octamer-binding transcription factor 4 (Oct4)-activating compound
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | OAC1 |
| CAS | 300586-90-7 |
| Färg | Dust Gray |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H11N3O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 40 mg/mL (168.59 mM) |
| LEDER | O=C(NC1=CC2=C(NC=C2)C=N1)C3=CC=CC=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 237.26 |
| Formel vikt | 237.26 |
| Visa mer |