Läs mer
OAC2, MedChemExpress
Beskrivning
OAC2 is an Oct4-activating compound which activates expression through the Oct4 gene promoter.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | OAC2 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 6019-39-2 |
| Färg | Gray |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H12N2O |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (423.24 mM) ∣Ethanol : 25 mg/mL (105.81 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC1=CC2=C(NC=C2)C=C1)C3=CC=CC=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.27 |
| Visa mer |