Beskrivning
- Rören är gjutna av hållbar, kemikalieresistent polypropen, har runda bottnar och jämna väggtjocklekar för centrifugering på upp till 50 000 g när de fylls till 80 % av sin nominella kapacitet
- Oakridge-stil rör är autoklaverbara och återanvändbara och är designade med läckagesäkra foder utan förslutningar
- Oakridge-stilens centrifugrör har följande egenskaper:
- Rören har runda bottnar och jämn väggtjocklek för höghastighets kyld eller icke-kyld centrifugering
- Rör tål upp till 50 000 g när de är fyllda till 80 % av volymen – Rör måste fyllas till 80 % för korrekt prestanda
- Återanvändbar och autoklavbar vid 121 °C
- Runda bottnar passar höghastighetscentrifugrotorer
- Polypropen (PP) rör och skruvlock med integrerad tätningsring för läckagesäker stängning
- Utmärkt kemisk resistens
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Form | Cylindrisk |
| Bottenform | Rund |
| Förslutningstyp | Fäst skruvlock |
| Förslutning ingår | Ja |
| Skrivområde | Nej |
| Visa mer |