Läs mer
Oakton™ ATC-sonder
Produktkod. 15590435 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Längd (metrisk) kabel:
0,9 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) kabel Förpackningsstorlek
15590435 0,9 m Varje
1 options
Produktkod. 15590435 Leverantör Oakton™ Leverantörsnummer 3561305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    797.00 SEK
    604.30 SEK / Paket med 1
    Save 192.70 SEK
    24% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 28-12-2026
Tillbehör eller utbytes automatiska temperaturkompensationssonder för Oakton Meter
Rostfritt stålsond 15-500-003 tillhandahåller ATC för:
  • Bänkmodeller pH 510 Basic, pH 510, Ion 510
  • Acorn Portable Series pH 5, pH 6
  • Bärbara modeller pH 11, pH 110
  • Avancerade bänkmodeller pH 1100 och pH 2100
Standard Series ATC Probe 15-500-007 tillhandahåller ATC för:
  • Bärbara modeller pH 10, pH 20, pH 100
  • Bänkmodeller pH 500, pH 1000, pH 2500
Beställningsinfo
Båda sonderna kommer med 3 fot. (96 cm) kabel
Specifikationer
För användning med (utrustning) Oakton pH 510 basisk, pH 510, jon 910
Material Rostfritt stål
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ ATC-sond, glas
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (engelska) Drift 32°F till 212°F
Längd (metrisk) kabel 0,9 m