Beskrivning
- Oakton Buffertlösning, pH 7,00; 1 gallon
- Alla Oakton pH-buffertar går att spåra till NIST standardreferensmaterial
- Buffertlösning låter dig kalibrera alla pH-instrument för att säkerställa noggrannhet
- Gör kalibreringen enkel
- Justera helt enkelt ditt instrument till lösningens pH-värde
- Om den är oöppnad är hållbarheten 2 år
- Oakton pH-buffertlösningar har pH-/temperaturtabeller tryckta på etiketterna för noggranna kalibreringar
- Tillverkad under ISO 9000 kvalitetsriktlinjer och spårbara till NIST standarder
- Om oöppnad är hållbarheten 2 år; när den öppnats, använd pH 4 och pH 7 inom 90 dagar, pH 10 inom 30 dagar
- Buffertalternativ:
- pH 1,68 buffert tillgänglig i klar
- pH 4,01 buffert tillgänglig i rött
- pH 6,86 buffert tillgänglig i klar
- pH 7,00 buffert tillgänglig i gult
- pH 9,18 buffert tillgänglig i klar
- pH 10,01 buffert tillgänglig i blått
- pH 12,46 buffert tillgänglig i klar
- Bufferten är färgad för snabb igenkänning och påverkar inte noggrannhet eller stabilitet
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| Beskrivning | pH 7 buffertstandard |
| Typ | Oakton Buffertlösning, pH 7 |
| För användning med (applikation) | Laboratorie- och fältanalys |
| Storlek | 1 gallon (4 000 ml) |