Läs mer
Oakton Hygrothermograph Chart Recorder-papper, 7 dagar, 2 timmar
Produktkod. 11739909 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +50 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
11739909 -10 °C till +50 °C Paket med 100
1 options
Produktkod. 11739909 Leverantör Oakton Leverantörsnummer 0836841
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    707.00 SEK
    691.54 SEK / Paket med 100
    Save 15.46 SEK
    2% Av
Beräknad leverans: 04-01-2027
Ersättningshygrotermografpapper för Oakton™ hygrotermografiska diagramskrivare.
  • Varierande temperaturområden och hastigheter.
  • Välj det papper som är kompatibelt med din sjökortsskrivare och applikationsbehov.
Specifikationer
Produkttyp Karta papper
För användning med (applikation) Två- eller treväxlad typ
För användning med (utrustning) Oakton™ Hygrotermografer
Kvantitet 100 Pk.
Temperaturområde (engelska) 14 °F till 122 °F
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +50 °C