Läs mer
Konduktivitetskalibreringspåsar, Oakton™
Produktkod. 12393780 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Konduktivitet:
702 ppm NaCl, 1000 ppm 442, 745 ppm KCl
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. Konduktivitet unitSize
12393780 702 ppm NaCl, 1000 ppm 442, 745 ppm KCl Paket med 20
1 options
Produktkod. 12393780 Leverantör Cole Parmer Leverantörsnummer 3565311
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kalibrera när du är på språng med dessa engångspåsar på 20 ml. Oakton™ Konduktivitetskalibreringspåsar är förseglade för att säkerställa fräschör.
  • Bekväma kalibreringspåsar är portabla
  • Aμ S-till-ppm-konverteringstabell är tryckt på varje förpackning för snabb referens
  • Noggrannhet är± 1 % vid 25 ±C
  • Kalibreringspåsar inkluderar en NIST-spårbar kalibreringsrapport som tillhandahålls av tillverkaren
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cole-Parmer Conductivity Standards
Förpackning Flaska
Konduktivitet 702 ppm NaCl, 1000 ppm 442, 745 ppm KCl
Teknik Calibration of Conductivity Instrument
Färg Klart
pH 4.7 to 7.8
Kokpunkt 100°C (212°F)
För användning med (utrustning) Conductivity Meter
Löslighet Soluble
Lösningstyp Calibration Solution
Typ Conductivity Standard
Kvantitet 20 Single-use Pouches