Läs mer
Oakton™ DO/Temperature Probe for Acorn™ DO 6
Produktkod. 10225232
Change view
Längd (metrisk) kabel:
1 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) kabel unitSize
10225232 1 m Varje
1 options
Produktkod. 10225232 Leverantör Oakton™ Leverantörsnummer 01X233913
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Längd (engelska) Kabel 3 ft.
Längd (metrisk) kabel 1 m
För användning med (utrustning) Oakton DO 6 Meter
Längd (metrisk) 11.5 cm
Längd (engelska) 5 in.
Sondtyp DO/Temperature
För användning med (applikation) DO