Läs mer
Oakton™ Allmänt pH-sond, påfyllningsbar, dubbelkoppling, glas, 3 fot kabel, BNC
Handla allt Cole-Parmer ProdukterBeskrivning
- Kompatibel med alla Oakton märkes pH-mätare
- Idealisk för allmänna mätningar
- Tål aggressiva kemikalier
- Typ av dubbelkorsning
- Glaselektroder tål aggressiva kemikalier.
- Välj korsnings- och spetsstil baserat på behoven i din applikation.
- Alla elektroder har Ag/AgCl-referensceller.
- Direktanslutna modeller inkluderar en BNC-kontakt; andra modeller lägger till en 3,3 fot (1 m) kabel
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | BNC/ATC |
| Korsning | Dubbel |
| Material | Glas |
| pH-intervall | 0 till 12 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 100 °C |
| Typ | Kombinerad pH-elektrod |
| För användning med (applikation) | Laboratorieforskning för allmänt ändamål |
| För användning med (utrustning) | Oakton pH-mätare |
| Inkluderar | 3 fot Kabel, elektrodförvaringsflaska och förvaringslösning |
| Intern referens | Ag/AgCl |
| Visa mer |