Läs mer
Oakton™ Elektroder och sonder för pH 1100 och pH 2100 mätare, pH/ATC kombinationselektrod, dubbelkoppling
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kontakttyper:
BNC/Mini-Phone ATC
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- pH-elektrod är dubbelkoppling, påfyllningsbar med glaskropp
- Temperatursonden är av 304 rostfritt stål och används för avläsningar med automatisk temperaturkompensation
- Med 3 fot. (0,9 m) lång kabel
- “Allt-i-ett” pH-elektrod/temperatursond har en epoxikropp, gelfylld och tillgänglig i enkel eller dubbel koppling
- Med en BNC-kontakt för pH, en phono-kontakt för temperatur och en 30 tum. (0,8m) lång kabel
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | BNC/Mini-Phone ATC |
| Korsning | Dubbel |
| Material | Epoxy |
| pH-intervall | 0 till 12 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 80 °C |
| Typ | Kombination Ag/AgCl dubbel juction pH-elektrod, Mini-DIN-kontakt |
| Typ av fyllningslösning | Gel |
| För användning med (applikation) | Smutsigt fältvatten och lösningar med tungmetaller eller organiska ämnen |
| För användning med (utrustning) | pH 5, pH 6, pH 510, Ion 510 , pH 1100, pH 2100 meter |
| Inkluderar | 2,5 fot Kabel, elektrodförvaringsflaska och förvaringslösning |
| Visa mer |