Läs mer
Digi-Sense™ Infraröda termometrar för livsmedelssäkerhet
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-18 °C till +302 °C
-30 °C till +200 °C
-35 °C till +275 °C (infraröd); 0 °C till °200 C (kontaktsond)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Kan också användas i hemmet, kontoret, fältet eller labbet, var som helst du behöver för att snabbt och noggrant mäta yttemperaturer
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mat infraröd termometer |
| Max. Temperatur (metrisk) | 200 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -30 °C |
| Temperaturområde (metriskt) | -30 °C till +200 °C |