Beskrivning
Oakton Fluorid är jonselektiv elektrod snabb och exakt och kräver ingen extern referens – de är lättare att använda än separata sensor- och referenselektroder med halvcell.
- Elektroder är dubbelövergångskombinations-jonselektiva elektroder och är praktiska att använda på platser där två elektroder inte får plats.
- Glaskroppen ger högkvalitativa mätningar för laboratorieapplikationer.
- Förbättrad glastätning förbättrar prestanda och tillförlitlighet.
- Förseglade inre övergångar och påfyllningsbara yttre övergångar rymmer speciella referensfyllnadslösningar – idealiskt för mätningar med låg koncentration.
- Fasta elektroder har tolv poleringsremsor.
- Använd med en mätare som har en upplösning på 0,1 mV för mest exakta resultat.
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | Fast 1,2 m BNC-kabel |
| Korsning | Dubbelkorsning |
| Material | Glas |
| Inkluderar | 30 ml flaska fluoridreferenslösning, referensfyllningspipett, 1 m kabel, BNC-kontakt och instruktionsmanual |
| Typ | ISE |