Läs mer
Oakton™ pH 700 bänkmätare och stativ
Produktkod. 13480847 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Område (pH):
0 till 14
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Område (pH) Förpackningsstorlek
13480847 0 till 14 Varje
1 options
Produktkod. 13480847 Leverantör Oakton™ Leverantörsnummer 3541912
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7505.00 SEK
    5629.52 SEK / Paket med 1
    Save 1875.48 SEK
    24% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 28-12-2026
Kompakt, med stor LCD-skärm med dubbla skärmar
  • Kompakt fotavtryck
  • Mäter pH, mV, relativ mV och temperatur
  • Automatisk temperaturkompensation (ATC)
  • Fem-punkts pH-kalibrering
  • Utdragbar snabbreferens
  • Dataloggning tillåter lagring/återkallning av upp till 100 datamängder
Obs: Sond ingår inte i denna modell.
Specifikationer
Inkluderar Stå
Noggrannhet (temperatur) ±0,3 °C
Noggrannhet (mV) ±0,2 inom 199,9,± 2 över 200
Noggrannhet (pH) ±0,01
Information om datahantering Upp till 100 datamängder
Mätlägen pH
Kalibrering Automatisk
Område (pH) 0 till 14
Upplösning (pH) 0.01
Räckvidd (mV) ±2000
Upplösning (mV) 0,1 Inom 199,9 mV, 1 över 200
Kalibreringspunkter 5
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 100 °C
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 100 °F
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
Visningstyp LCD
Alternativ för bakgrundsbelysning Hold (Håll)
Datapunkter Upp till 5
Loggfunktionstyp Automatic (Automatisk), Manual (Manuell)
Garanti 3 år
Temperaturkompensation Automatisk
Typ Bänk pH-mätare
Spänning 120 V