Läs mer
pH-buffertpåsar, Oakton™
Produktkod. 17977242
Change view
Kvantitet:
20 ea.
pH:
4.01
10.00
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet pH
17977242 20 ea. 10.00
17967242 20 ea. 4.01
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17977242 Leverantör Oakton Leverantörsnummer 3565303
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Oakton™ pH-buffertpåsar; paket med 20 Ekonomiska påsar är exakta och bekväma.± 0,01 noggrannhet vid 77 F (°°25 °°C)
Kemiska identifierare
CAS 877-24-7
Molekylformel C8H5KO4
Molekylvikt (g/mol) 204.222
InChI-nyckel IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23676735
IUPAC-namn kalium;2-karboxibensoat
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oakton pH buffer pouches
För användning med (applikation) Kalibrering
För användning med (utrustning) pH-mätare och elektrod
pH 10.00
Fysisk form Vätska
Kvantitet 20 ea.
Lösningstyp pH-buffert
Kvalitet Not Available