Beskrivning
- pH-buffertlösningar tillåter användaren att justera sitt system för att avläsa exakta mätningar
- Förvara buffertar borta från direkt solljus.
Beställningsinfo
Fraktvikt: 1-1/4 lbs. (0,6 kg).
Certifikat
NIST spårbar, Certifierad till NIST spårbara standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Kalibrering |
| För användning med (utrustning) | pH Meter and Electrode |
| pH | 7.00 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 mL |
| Lösningstyp | pH Buffer |