Läs mer
pH-kalibreringsbuffertflaskor, Oakton™
Produktkod. 11710069 Handla allt Cole-Parmer Produkter
pH:
1.68
4.01
7.00
10.00
12.46
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11710069
Brand: Cole Parmer 0065412
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd dessa PH-buffertar för mätare med 0,01 upplösning. Oakton™ pH-kalibreringsbuffertflaskor är standardiserade mot NIST-spårbara pH-referenser inom 0,01 pH vid 77 F (°25 °C).
  • pH-buffertlösningar tillåter användaren att justera sitt system för att avläsa exakta mätningar
  • Förvara buffertar borta från direkt solljus.
Beställningsinfo
Fraktvikt: 1-1/4 lbs. (0,6 kg).
Certifikat
NIST spårbar, Certifierad till NIST spårbara standarder.
Specifikationer
För användning med (applikation) Kalibrering
För användning med (utrustning) pH Meter and Electrode
pH 12.46
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL
Lösningstyp pH Buffer
compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).