Läs mer
pH-kalibreringsbuffertflaskor, Oakton™
Produktkod. 11750079 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
pH:
1.68
4.01
7.00
10.00
12.46
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. pH unitSize
11750079 10.00 Varje
11739679 1.68 Varje
10038434 4.01 Varje
10303765 7.00 Varje
11710069 12.46 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11750079 Leverantör Cole Parmer Leverantörsnummer 0065408
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd dessa PH-buffertar för mätare med 0,01 upplösning. Oakton™ pH-kalibreringsbuffertflaskor är standardiserade mot NIST-spårbara pH-referenser inom 0,01 pH vid 77 F (°25 °C).
  • pH-buffertlösningar tillåter användaren att justera sitt system för att avläsa exakta mätningar
  • Förvara buffertar borta från direkt solljus.
Beställningsinfo
Fraktvikt: 1-1/4 lbs. (0,6 kg).
Certifikat
NIST spårbar, Certifierad till NIST spårbara standarder.
Specifikationer
För användning med (applikation) Kalibrering
För användning med (utrustning) pH Meter and Electrode
pH 10.00
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL
Lösningstyp pH Buffer