Läs mer
pH-kalibreringsbuffertflaskor, Oakton™
Handla allt Cole-Parmer Produkter
pH:
1.68
4.01
7.00
10.00
12.46
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- pH-buffertlösningar tillåter användaren att justera sitt system för att avläsa exakta mätningar
- Förvara buffertar borta från direkt solljus.
Beställningsinfo
Fraktvikt: 1-1/4 lbs. (0,6 kg).
Certifikat
NIST spårbar, Certifierad till NIST spårbara standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Kalibrering |
| För användning med (utrustning) | pH Meter and Electrode |
| pH | 4.01 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 mL |
| Lösningstyp | pH Buffer |