Läs mer
Oakton™ pH-elektrodlagrings- och rengöringslösningar
Produktkod. 10660166 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10660166 1 vardera Varje
1 options
Produktkod. 10660166 Leverantör Oakton™ Leverantörsnummer 0065304
 Begränsad artikel
I lager
Håll dina pH-sonder rena och korrekt förvarade för lång livslängd
  • Ta bort fett- och oljeavlagringar från dina elektroder med vår rengöringslösning.
  • Rengöringslösningen innehåller pepsin.
  • Efter rengöring, håll dina elektroder i gott skick med vår förvaringslösning.
Specifikationer
Kokpunkt >100 °C
Kapacitet (engelska) 16,9 oz.
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Klart
Sammansättning Vatten, kaliumklorid, kaliumdivätefosfat, dinatriumvätefosfat
Konduktivitet Ej testad
Beskrivning Elektrodlagringslösning; 500 ml
För användning med (utrustning) Anslutning av pH-elektroder med BNC-kontakt till en mätare med DIN-uttag
Typ Förvaringslösning
Typ av fyllningslösning pH-elektrodförvaring
För användning med (applikation) pH-testning
Inkluderar Elektrodlagringslösning; 500 ml
NIST spårbar Nej
Odör Luktfri
Optisk densitet Ej testad
Kvantitet 1 vardera
Löslighet Vattenlöslig
Vattenlöslig Ja
Mått (L x B x H) 3 x 3 x 6,25 tum.
Längd (engelska) 3 tum
Längd (metrisk) 7.62 cm
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 7.62 cm
Höjd (engelska) 6,25 tum.
Höjd (metrisk) 15.9 cm