Läs mer
Oakton™ Turbidimeter
Produktkod. 15124975 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Ljuskälla:
Infraröd LED
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Ljuskälla Förpackningsstorlek
15124975 Infraröd LED Varje
1 options
Produktkod. 15124975 Leverantör Oakton™ Leverantörsnummer 3563500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Waterproof and dustproof with IP67 rated housing that floats
  • Four-point, push button calibration for full-range accuracy
  • Auto-ranging from 0 to 1000 NTU
  • Portable and durable
  • Light weight
  • For use in field testing and quality control
  • Repeatability and accuracy
  • Resolution as low as 0.01 NTU
Specifikationer
Typ Portable Turbidity Meter
Ljuskälla Infraröd LED
Visningstyp LED
Inkluderar Four primary standards, three empty cuvettes with light shield caps, silicone oil, lint-free cloth, 4 AAA batteries, instructions and hard carrying case
För användning med (applikation) Ideal for monitoring turbidity in chemical, food and industrial applications
IP-betyg IP67
Noggrannhet ±2%, ±3%
Upplösning 0.01, 0.1, 1 NTU
Grumlighet 0 to 1000 NTU
Mått (L x B x H) 6.1 x 2.7 x 1.8 in. (15.5 x 6.8 x 4.6 cm)
Längd (engelska) 6.1 in.
Längd (metrisk) 15.5 cm
Bredd (engelska) 2.7 in.
Bredd (metrisk) 6.8 cm
Höjd (engelska) 1.8 in.
Höjd (metrisk) 4.6 cm
Batterityp AAA Alkaline