Läs mer
Oakton™ Vattentät stor skärm pHTestr™ 30
Produktkod. p-2918825
Typ:
pH-testare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13444606
Brand: Oakton™ 3563430
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Meter Only package includes meter, electrode, four 1.5V batteries, instructions. Meter Kit package includes meter; electrode; two each of pH 4.01, 7.00, 10.00 buffers and rinse solution in single-use pouches, sample jar, batteries, instructions and hard Plastic carrying case
Mångsidig, kompakt design fungerar i en fält- eller laboratoriemiljö.
  • Samtidig pH- och temperaturvisning
  • Temperaturmätning från 0,0° till 50,0 °C
  • Passar de flesta ASTM och EPA-testprocedurer
  • Mikroprocessorbaserad, med exakta avläsningar till 0,01pH
  • Utbytbar dubbelkopplingselektrod (S65290 eller NC9830226) har extra referensgel för längre elektrodlivslängd
  • Automatisk temperaturkompensation
  • Tryckknapps trepunktskalibrering
  • Automatisk buffertigenkänning: valbara buffertuppsättningar
  • Håll funktion; automatisk avstängning; felmeddelanden
  • Vattentät, dammtät och flytbar; certifierad enligt IP67-standarder
Beställningsinfo
  • Beställningsinformation
  • Metermått: 6-1/2 tum H x 1-1/2 tum dia. (16,5 x 3,8 cm). Fraktvikt (endast meter): 4,5 oz. (125 g).
Garanti
Ett års garanti.
Specifikationer
Inkluderar Mätare, elektrod, fyra 1,5V batterier, instruktioner
Noggrannhet (temperatur) ±1 °C
Noggrannhet (pH) ±0,01
För användning med (applikation) Hållfunktion, auto-off, felmeddelanden, vattentät, dammtät och flytbar
Mätlägen pH
Kalibrering Automatisk
Område (pH) -1 till 15
Upplösning (pH) 0.01
Kalibreringspunkter 1 till 3
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 50 °C
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
Visningstyp LCD
Alternativ för bakgrundsbelysning Hold (Håll)
Certifikat och efterlevnad NIST
IP-betyg IP66/67
Garanti 1 år
Noggrannhet ±0,1 pH
Upplösning 0.1pH
Detektionsområde -1 till 15 pH
Temperatur (engelska) Drift 32,0 °F till 122,0 °F
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 50 °C
Typ pH-testare
Längd (metrisk) 16.5 cm
Diameter (engelska) 1,5 tum
Diameter (metrisk) 3.8 cm