Läs mer
Oakton™ Vattentät multiparameter Testr
Produktkod. 11509114
Change view
Område (pH):
0 till 14
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Område (pH) Förpackningsstorlek
11509114 0 till 14 Varje
1 options
Produktkod. 11509114 Leverantör Oakton™ Leverantörsnummer 01X441506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3854.43 SEK
    3518.05 SEK / Paket med 1
    Save 336.38 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Den ultimata testaren för pH, konduktivitet, TDS, salthalt och temperatur
  • IP67 Vattentät —Lättviktstestare flyter till och med för enkel hämtning
  • Pålitlig pH-mätning från 0,00 till 14,00 med 0,01 upplösning och noggrannhet
  • Självavståndskonduktivitetsmått från 0 till 20,00 mS, mäter TDS och salthalt från 0 till 10,00 ppt
  • Utbytbar sensormodul (säljs separat, 15-094-151) sparar pengar genom att återanvända mätarkroppen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kalibreringspunkter (konduktivitet) 1 till 3 punkts standard/manual
Kalibreringspunkter (pH) 3 till 5
Detektionsområde 0 till 14 pH
IP-betyg IP67
Mätlägen pH, Konduktivitet, TDS, Salthalt, Temperatur
Räckvidd (ledningsförmåga) 0 till 200μ S, 200 till 2000μ S, 2 till 20 mS
Område (pH) 0 till 14
Räckvidd (salthalt) 0 till 100 ppm, 100 till 1000 ppm, 1 till 10 ppt
Räckvidd (TDS) 0 till 100 ppm, 100 till 1000 ppm, 1 till 10 ppt
Upplösning (pH) 0.1
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 50 °C
Inkluderar Löstagbar sensor, genomskinlig plastfodral, batterier och instruktioner
Upplösning (konduktivitet) 0.1 mS
Upplösning (salthalt) 0.1ppm, 1ppm, 0.01ppt, 0.01%
Upplösning (TDS) 0.1ppm, 1ppm, 0.01ppt
Temperaturnoggrannhet ±0,5 °C
Temperaturupplösning 0,1 °C
Längd (metrisk) 16.51 cm
Fraktvikt (engelska) 0.2 lb.
Fraktvikt (metrisk) 90 g
Spänning 1.5 V