Läs mer
Oakton™ Ersättningssensor för vattentät pHTestr™
Produktkod. 13264660 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13264660
Brand: Oakton™ 3562438
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ersättningssensor för WP pHTestr 3, 3+, 10, 20 och 30.
För användning med WP pHTestr 3, 3+, 10, 20 och 30.
Specifikationer
Typ Ersättningssensor