missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
OAT Antibody (23A2), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-49312F
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
OAT Monoclonal antibody specifically detects OAT in Human samples. It is validated for ELISA, Immunofluorescence
Specifikationer
| OAT | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| GACR, HOGA, OAT ornithine aminotransferase, OATASE, OKT | |
| Recombinant human OAT (33-439aa) purified from E. coli. | |
| 0.1 mL | |
| metabolism, Proteases & Other Enzymes | |
| 4942 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| ELISA, Immunofluorescence | |
| 23A2 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering