Läs mer
MP Biomedicals Havrekli
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Beskrivning
Havre kan användas till både idisslare och enmagade djur. Fetthalten i havre ökar deras energiinnehåll, vilket är en viktig egenskap. Fettsyrahalten i havre är gynnsammare än i andra spannmål, och havre har ett högt fettinnehåll som är rikt på olje- och linolsyror. Havre innehåller vitaminerna B1, B2 och B6 och vitaminerna A, K och E. Havre innehåller också värdefulla mineraler, mikronäringsämnen, antioxidanter och steroler. Det höga oljeinnehållet höjer havrens energivärde. Jämfört med korn eller majs har havre 1 till 3 procentenheter mer råprotein. Jämfört med andra spannmål har havre en mer balanserad aminosyrasammansättning och en högre koncentration av essentiella aminosyror, såsom lysin.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Produkttyp | Djurkost |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Kvantitet | 250 g |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förvaringskrav | Rumstemperatur |
| Längd (engelska) | 8 tum |
| Längd (metrisk) | 0.2032 m |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.