missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Novus Biologicals™ OATP1B3/SLCO1B3/OATP8 Overexpression Lysate

Produktkod. 18709553 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18709553 0.1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18709553 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL116204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8040.00 SEK
    7600.95 SEK / 0.1mg
    Save 439.05 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Applications: Western Blot

The OATP1B3/SLCO1B3/OATP8 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC222317 and based on accession number NM_19844.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens solute carrier organic anion transporter family, member 1B3 (SLCO1B3), mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.