missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ OB-1

Beskrivning
OB-1 is a stomatin-like protein-3 (STOML3) oligomerization inhibitor. Reduces STOML3 cluster size in the plasma membrane. Decreases mechanically-induced Piezo1 but not ASIC3 current amplitudes in N2a cells and cultured mouse sensory neurons in vitro. Subcutaneous administration in mice reversibly silences touch receptor activity and inhibits paw withdrawal reflex in a mouse neuropathic pain model.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 5-(1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yloxy)-2-phenylbenzofuran-3-carboxylate |
| CAS | 300803-69-4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Molekylformel | C21H17N3O6 |
| Renhet | 98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?