Läs mer
OBA-09, MedChemExpress
Produktkod. 16485388
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16485388 10 mg 10mg
16448107 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16485388 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12840
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress OBA-09, a simple ester of pyruvate and salicylic acid, is potent multi-modal neuroprotectant. OBA-09 has anti-oxidative and anti-inflammatory effects.
OBA-09, a simple ester of pyruvate and salicylic acid, is potent multi-modal neuroprotectant. OBA-09 has anti-oxidative and anti-inflammatory effects.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material OBA-09
CAS 856095-68-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H8O5
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (480.38 mM)
LEDER O=C(O)C1=CC=CC=C1OC(C(C)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 208.17
Formel vikt 208.17
Procent renhet 99.86%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration