missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Obatoclax Mesylate, MedChemExpress

Produktkod. 16487037
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16487037 5 mg -
16485236 100 mg -
16460647 50 mg 50mg
16404328 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16487037 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10969

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Obatoclax Mesylate (GX15-070 Mesylate), a BH3 mimetic, is a pan-BCL-2 family proteins inhibitor with a Ki of 220 nM for BCL-2. Obatoclax Mesylate induces autophagy-dependent cell death and targets cyclin D1 for proteasomal degradation. Obatoclax Mesylate has anti-cancer and broad-spectrum antiparasitic activity.

Obatoclax Mesylate (GX15-070 Mesylate), a BH3 mimetic, is a pan-BCL-2 family proteins inhibitor with a Ki of 220 nM for BCL-2. Obatoclax Mesylate induces autophagy-dependent cell death and targets cyclin D1 for proteasomal degradation. Obatoclax Mesylate has anti-cancer and broad-spectrum antiparasitic activity.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Obatoclax Mesylate
Fysisk form Solid
CAS 803712-79-0
Färg Black
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H23N3O4S
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym GX15-070 Mesylate
Löslighetsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (30.23 mM; Need ultrasonic)
LEDER COC1=CC(C2=CC3=C(C=CC=C3)N2)=N/C1=C\C4=C(C=C(N4)C)C.CS(=O)(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 413.49
Formel vikt 413.49
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.