Läs mer
Obefazimod, MedChemExpress
Beskrivning
Obefazimod (ABX464) is a potent anti-HIV agent. Obefazimod inhibits HIV-1 replication in stimulated peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) with an IC50 ranging between 0.1 μM and 0.5 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Obefazimod |
| CAS | 1258453-75-6 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H10ClF3N2O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | ABX464 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (295.24 mM) |
| LEDER | FC(F)(F)OC1=CC=C(NC2=NC3=C(Cl)C=CC=C3C=C2)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.71 |
| Visa mer |