missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Obeticholic acid, MedChemExpress
Beskrivning
Obeticholic acid (INT-747) is a potent, selective and orally active FXR agonist with an EC50 of 99 nM. Obeticholic acid has anticholeretic and anti-inflammation effect. Obeticholic acid also induces autophagy.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Obeticholic acid |
| CAS | 459789-99-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H44O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | INT-747 6-ECDCA 6-Ethylchenodeoxycholic acid |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (237.74 mM) ∣Ethanol : ≥ 50 mg/mL (118.87 mM) |
| LEDER | C[C@@]([C@]1([H])[C@@H](CC)[C@H]2O)(CC[C@@H](O)C1)[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@](CC[C@]4([H])[C@H](C)CCC(O)=O)([H])[C@]4(C)CC3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 420.63 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?