missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Obidoxime Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Obidoxime Chloride |
| CAS | 114-90-9 |
| Molekylformel | C14 H16 N4 O3 . 2 Cl |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Pyridinium','1,1'-[oxybis(methylene)]bis[4-[(hydroxyimino)methyl]-','chloride (1:2), 1,1'-(Oxydimethylene)bis[4-formylpyridinium chloride]','dioxime (7CI), Pyridinium','1,1'-(oxydimethylene)bis[4-formyl-','dichloride','dioxime (8CI), Pyridinium','1,1'-[oxybis(methylene)]bis[4-[(hydroxyimino)methyl]-','dichloride (9CI), 1,1'-(oxydimethylene)bis[4-formylpyridinium] dichloride dioxime, BH 6, Bis(4-hydroxyiminomethylpyridiniummethyl) ether dichloride, Efosim, LuH6, LuH6-Cl2, LueH 6, Obidoxime chloride, Obidoxime hydrochloride, Toksobidin, Toxobidin, Toxogonin, Toxogonin dichloride, Toxogonine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N4O3.2ClH/c19-15-9-13-1-5-17(6-2-13)11-21-12-18-7-3-14(4-8-18)10-16-20;;/h1-10H,11-12H2;2*1H |
| LEDER | [Cl-].[Cl-].O\N=C\c1cc[n+](COC[n+]2ccc(\C=N\O)cc2)cc1 |
| IUPAC-namn | (NE)-N-[[1-[[4-[(E)-hydroxyiminomethyl]pyridin-1-ium-1-yl]methoxymethyl]pyridin-1-ium-4-yl]methylidene]hydroxylamine;dichloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 359.21 |
| Formel vikt | 358.0599 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?