Läs mer
Motic™ Objektiv 2.0X ESD för SMZ161/171
Produktkod. 15373574
Change view
Förstoringskraft:
2X
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förstoringskraft Förpackningsstorlek
15373574 2X Varje
1 options
Produktkod. 15373574 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1101001703681
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1330.00 SEK
    1113.52 SEK / Paket med 1
    Save 216.48 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Fördubblar standardförstoringen. Motic™ Objective Lens 2.0X ESD används med SMZ161/171 StereoZoom Mikroskop
  • Fördubblar standardförstoringen
  • WD=38,6 mm
  • Inkluderar elektrostatisk urladdningsfunktion
  • För användning med SMZ161/171 StereoZoom mikroskop
Beställningsinfo
dimProductType
Specifikationer
Typ Lins
Fokusavstånd 38.6 mm WD
För användning med (utrustning) SMZ161/171
Inkluderar Elektrostatisk urladdningsfunktion
Förstoringskraft 2X