Läs mer
Motic™ Objektiv, Achromatic 10X/0,25
Beskrivning
- Akromatisk.
- Kromatisk aberrationskorrigering för 2 färger.
- Sfärisk korrigering för 1 färg.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Achromat mål |
| Beskrivning | NA: 0,25 |
| För användning med (utrustning) | SFC-100, DM-111, F-1110 Mikroskop |
| Förstoringskraft | 10X |